Merck
224251
Sigma-Aldrich
2-プロピルペンタン酸
98%
別名:
バルプロ酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2)2CHCO2H
CAS番号:
分子量:
144.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.425 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
密度
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCC(C(O)=O)CCC
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
InChI Key
NIJJYAXOARWZEE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
抗けいれん薬であり、双極性障害における気分安定剤としての効果も有しています。
以下による置換