Merck
221538
Sigma-Aldrich
1-ペンタンスルホン酸 ナトリウム塩
98%
別名:
ペンタンスルホン酸ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4SO3Na
CAS番号:
分子量:
174.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
アッセイ
98%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
[Na+].CCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C5H12O3S.Na/c1-2-3-4-5-9(6,7)8;/h2-5H2,1H3,(H,6,7,8);/q;+1/p-1
InChI Key
ROBLTDOHDSGGDT-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
in vitroでのWater-in-oil-in-water型複合エマルジョンからの薬物の放出の研究で界面活性剤として用いられます
以下による置換
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 41, 741-741 (1993)