Merck
220825
Sigma-Aldrich
Propyl 1-(1-phenylethyl)imidazole-5-carboxylate hydrochloride
99%
別名:
R 7464
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H18N2O2 · HCl
CAS番号:
分子量:
294.78
MDL番号:
アッセイ
99%
SMILES記法
Cl.CCCOC(=O)c1cncn1C(C)c2ccccc2
アプリケーション
Potent fish anesthetic, about 100 times as potent as tricaine methanesulfonate (cat. no. E10521).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Nature, 205, 1018-1018 (1965)