Merck
219487
Sigma-Aldrich
グルクロンアミド
99%
別名:
D-グルクロン酸アミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H11NO6
CAS番号:
分子量:
193.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
mp
166-167 °C (lit.)
SMILES記法
NC(=O)[C@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O