Merck
219444
Sigma-Aldrich
o-Fluoro-DL-phenylalanine
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H4CH2CH(NH2)COOH
CAS番号:
分子量:
183.18
Beilstein:
3201186
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
99%
mp
243-246 °C (lit.)
SMILES記法
NC(Cc1ccccc1F)C(O)=O
InChI
1S/C9H10FNO2/c10-7-4-2-1-3-6(7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)
InChI Key
NYCRCTMDYITATC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Reactant involved in:
  • Studying mechanism of P 450-mediated oxidation and rearrangement
  • Conversion of racemic α-arylalanines to (R)-β-arylalanines
  • Ribosomal translation of unnatural peptides
  • Synthesis of diisopropylpyridine acetamides for use as Kv1.5 potassium channel antagonists
  • Enantioselective hydrolysis of esters for resolution of nonprotein amino acids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)