Merck
219118
Sigma-Aldrich
D-アスパラギン 一水和物
99%
別名:
(R)-(−)-2-アミノスクシンアミド酸, (R)-2-アミノコハク酸 4-アミド, (D)-アスパラギン酸 4-アミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2COCH2CH(NH2)COOH · H2O
CAS番号:
分子量:
150.13
Beilstein:
1723526
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
光学活性
[α]20/D −27°, c = 1 in 1 M HCl
mp
275 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
NC(C[C@@H](N)C(O)=O)=O.[H]O[H]
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m1./s1
InChI Key
RBMGJIZCEWRQES-HSHFZTNMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)