Merck
218731
Sigma-Aldrich
2-(Dimethylamino)ethyl benzoate
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CO2CH2CH2N(CH3)2
CAS番号:
分子量:
193.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.5077 (lit.)
bp
155-159 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CN(C)CCOC(=O)c1ccccc1