Merck
218618
Sigma-Aldrich
2-(3-アミノ-4-クロロベンゾイル)安息香酸
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H3(Cl)COC6H4CO2H
CAS番号:
分子量:
275.69
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
≥95%
mp
171-173 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1cc(ccc1Cl)C(=O)c2ccccc2C(O)=O
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)