Merck
21622
Sigma-Aldrich
Z-β-Dab(Fmoc)-OH
≥98.0% (HPLC)
別名:
β-Z-γ-Fmoc-L-3,4-diaminobutyric acid, γ-Fmoc-β-Z-L-3,4-diaminobutyric acid, (R)-4-(Fmoc-amino)-3-(Z-amino)butyric acid, Z-β-Dbu(Fmoc)-OH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H26N2O6
CAS番号:
分子量:
474.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
光学活性
[α]/D +7.5±1°, c = 1 in DMF
組成
carbon content, 67.0-69.7%
mp
178-181 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
SMILES記法
OC(=O)C[C@H](CNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)NC(=O)OCc4ccccc4
InChI
1S/C27H26N2O6/c30-25(31)14-19(29-27(33)34-16-18-8-2-1-3-9-18)15-28-26(32)35-17-24-22-12-6-4-10-20(22)21-11-5-7-13-23(21)24/h1-13,19,24H,14-17H2,(H,28,32)(H,29,33)(H,30,31)/t19-/m1/s1
InChI Key
GNBVOVLCIBZKIQ-LJQANCHMSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
21622-1G:
21622-BULK:
21622-250MG:
21622-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)