Merck
216119
Sigma-Aldrich
Diethyl 3,3′-(phenethylimino)dipropionate
technical grade, 90%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2CH2N(CH2CH2CO2C2H5)2
CAS番号:
分子量:
321.41
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
グレード
technical grade
アッセイ
90%
屈折率
n20/D 1.495 (lit.)
bp
190-193 °C/2 mmHg (lit.)
密度
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)CCN(CCC(=O)OCC)CCc1ccccc1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)