Merck
211621
Sigma-Aldrich
フッ化ランタン(III)
anhydrous, powder, 99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LaF3
CAS番号:
分子量:
195.90
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
グレード
anhydrous
アッセイ
99%
形状
powder
密度
5.936 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
F[La](F)F
InChI
1S/3FH.La/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
BYMUNNMMXKDFEZ-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)