Merck
210692
Sigma-Aldrich
アシッドブル-45
Dye content 50 %
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H8N2Na2O10S2
CAS番号:
分子量:
474.33
カラーインデックス番号:
63010
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
組成
Dye content, 50%
mp
>300 °C (lit.)
λmax
595 nm
SMILES記法
[Na+].[Na+].Nc1cc(c(O)c2C(=O)c3c(N)cc(c(O)c3C(=O)c12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
210692-VAR:
210692-10G:
210692-BULK:
210692-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A A Ensafi et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 57(9), 1739-1743 (2001-08-17)
A sensitive, rapid and selective procedure is proposed for the flow injection determinations of periodate by spectrofluorometric detection. The method is based on the reaction of periodate with Alizarin Navy Blue in basic solution. The reagents and manifold variables influence