Merck
210641
Sigma-Aldrich
アシッドレッド37
Dye content 65 %
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H17N4NaO8S2
CAS番号:
分子量:
504.47
カラーインデックス番号:
17045
組成
Dye content, 65%
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)