Merck
210447
Sigma-Aldrich
Acid Blue 120
Dye content 40 %
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C33H23N5Na2O6S2
CAS番号:
分子量:
695.68
カラーインデックス番号:
26400
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
組成
Dye content, 40%
λmax
574 nm
SMILES記法
[Na+].[Na+].Cc1ccc(Nc2ccc(\N=N\c3ccc(\N=N\c4cccc(c4)S([O-])(=O)=O)c5ccccc35)c6cccc(c26)S([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C33H25N5O6S2.2Na/c1-21-12-14-22(15-13-21)34-31-19-18-30(27-10-5-11-32(33(27)31)46(42,43)44)38-37-29-17-16-28(25-8-2-3-9-26(25)29)36-35-23-6-4-7-24(20-23)45(39,40)41;;/h2-20,34H,1H3,(H,39,40,41)(H,42,43,44);;/q;2*+1/p-2/b36-35+,38-37+;;
InChI Key
BMYUQZABARGLAD-GGNJJQLWSA-L
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
210447-50G:
210447-VAR:
210447-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)