Merck
209627
Sigma-Aldrich
Bordeaux R
Dye content 65 %
別名:
Acid Red 17
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H15N2NaO7S2
CAS番号:
分子量:
482.46
カラーインデックス番号:
16180
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
組成
Dye content, 65%
λmax
518 nm
SMILES記法
[Na+].[Na+].Oc1c(\N=N\c2cccc3ccccc23)c4ccc(cc4cc1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)