Merck
209082
Sigma-Aldrich
Hydrogen hexachloroosmate(IV)
別名:
Chloroosmic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2OsCl6
CAS番号:
分子量:
404.96
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
SMILES記法
Cl.Cl.Cl[Os](Cl)(Cl)Cl
包装
Packaged in glass bottles
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)