Merck
208906
Sigma-Aldrich
Nitro Red
Dye content 50 %
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H10N4Na2O9S2
CAS番号:
分子量:
512.38
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
組成
Dye content, 50%
λmax
546 nm
SMILES記法
[Na+].[Na+].Nc1c(\N=N/c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)c(cc3cc(cc(O)c13)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)