スキップする
205346
3,3′-Thiodipropanol
98%
で組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
5 g
カートの在庫状況を確認する
¥18,200
この商品について
化学式:
S(CH2CH2CH2OH)2
CAS番号:
分子量:
150.24
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
234-202-7
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
¥18,200
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.51 (lit.)
bp
140-142 °C/0.5 mmHg (lit.)
density
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl, thioether
SMILES string
OCCCSCCCO
InChI
1S/C6H14O2S/c7-3-1-5-9-6-2-4-8/h7-8H,1-6H2
InChI key
QRQVZZMTKYXEKC-UHFFFAOYSA-N
Application
3,3′-Thiodipropanol was used in the determination of thiodiglycol in groundwater by a highly sensitive analytical method[1].
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
377791513040476331
assay
98%
assay
96%
assay
98%
assay
98%
form
liquid
form
-
form
-
form
-
bp
140-142 °C/0.5 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
bp
-
refractive index
n20/D 1.51 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
density
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
-
functional group
hydroxyl, thioether
functional group
-
functional group
-
functional group
-
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Group 4: Flammable liquids + Type 3 petroleums + Hazardous rank III + Water insoluble liquid
fsl
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)