Merck
203408
Sigma-Aldrich
塩化ホルミウム(III) 六水和物
99.999%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HoCl3 · 6H2O
CAS番号:
分子量:
379.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
アッセイ
99.999%
反応適合性
reagent type: catalyst
core: holmium
mp
165 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Ho](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Ho.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
InChI Key
BUQFCXABQYNXLP-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chun-Lin Lin et al.
BMC medical genomics, 13(1), 69-69 (2020-05-16)
Chromothripsis is an event of genomic instability leading to complex chromosomal alterations in cancer. Frequent long-range chromatin interactions between transcription factors (TFs) and targets may promote extensive translocations and copy-number alterations in proximal contact regions through inappropriate DNA stitching. Although