Merck
20260
Sigma-Aldrich
(2R,6R)-2-tert-Butyl-6-methyl-1,3-dioxan-4-one
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H16O3
CAS番号:
分子量:
172.22
Beilstein:
4307891
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
光学活性
[α]20/D −56±2°, c = 1% in chloroform
mp
82-84 °C (lit.)
82-84 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@@H]1CC(=O)O[C@@H](O1)C(C)(C)C
InChI
1S/C9H16O3/c1-6-5-7(10)12-8(11-6)9(2,3)4/h6,8H,5H2,1-4H3/t6-,8-/m1/s1
InChI Key
SFWUTHYTQUXJTB-HTRCEHHLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
高いアンチ選択性でα-アルキル化されている可能性がある(R)-β-ヒドロキシ-酪酸の誘導体。; 5-アルキリデン化および生成物の変質
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
20260-250MG-F:
20260-1G-F:
20260-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)