Merck
202223
Sigma-Aldrich
フッ化バナジウム(IV)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
VF4
CAS番号:
分子量:
126.94
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
mp
325 °C (dec.) (lit.)
密度
2.975 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
F[V](F)(F)F