Merck
201596
Sigma-Aldrich
ファストバイオレットB塩
Dye content 97 %
別名:
4-ベンゾイルアミノ-2-メトキシ-5-メチルベンゼンジアゾニウムクロリド ヘミ(亜鉛クロリド)塩, アゾイックジアゾ No. 41, ジアゾ化4-アミノ-5-メトキシ-2-メチルベンズアニリド, ジアゾ化 亜鉛複塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C15H14N3O2 · 0.5 ZnCl4
CAS番号:
分子量:
371.89
カラーインデックス番号:
37165
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
組成
Dye content, 97%
λmax
326 nm
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.COc1cc(NC(=O)c2ccccc2)c(C)cc1[N+]#N.COc3cc(NC(=O)c4ccccc4)c(C)cc3[N+]#N
InChI
1S/2C15H13N3O2.4ClH.Zn/c2*1-10-8-13(18-16)14(20-2)9-12(10)17-15(19)11-6-4-3-5-7-11;;;;;/h2*3-9H,1-2H3;4*1H;/q;;;;;;+2/p-2
InChI Key
KIWIFIXMWIMRBZ-UHFFFAOYSA-L
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
201596-H:
201596-5G:
201596-1G:
201596-VAR:
201596-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)