Merck
196541
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3,5-dinitrobenzyl alcohol
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H2(NO2)2CH2OH
CAS番号:
分子量:
212.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
86-89 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1c(CO)cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H8N2O5/c1-5-6(4-11)2-7(9(12)13)3-8(5)10(14)15/h2-3,11H,4H2,1H3
InChI Key
HLBXFLNVFJFEKD-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
196541-5G:
196541-1G:
196541-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)