Merck
195286
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-2-pentanol
99%
別名:
α-Propylphenethyl alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H16O
CAS番号:
分子量:
164.24
EC Number:
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アッセイ
99%
SMILES記法
CCCC(O)Cc1ccccc1
InChI Key
FCURFTSXOIATDW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)