Merck
194816
Sigma-Aldrich
1,3,3-Trimethyl-6-azabicyclo[3.2.1]octane
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H19N
CAS番号:
分子量:
153.26
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
95%
SMILES記法
CC1(C)C[C@@H]2C[C@@](C)(CN2)C1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)