Merck
194697
Sigma-Aldrich
DL-Amethopterin hydrate
96%
別名:
DL-4-Amino-N10-methylpteroylglutamic acid hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H22N8O5
CAS番号:
分子量:
454.44
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
96%
mp
195 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
O.CN(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(O)=O
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)