Merck
194670
Sigma-Aldrich
4-デカノン
98%
別名:
ヘキシルプロピルケトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)5COCH2CH2CH3
CAS番号:
分子量:
156.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.424 (lit.)
bp
206-207 °C (lit.)
密度
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCC(=O)CCC