Merck
193615
Sigma-Aldrich
2-アミノ-6-クロロ-3-ニトロピリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H4ClN3O2
CAS番号:
分子量:
173.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
利用可能性
available only in EU
SMILES記法
Nc1nc(Cl)ccc1[N+]([O-])=O
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)