Merck
192597
Sigma-Aldrich
3-エチル-3-メチルグルタル酸無水物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H12O3
CAS番号:
分子量:
156.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
bp
185 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.058 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCC1(C)CC(=O)OC(=O)C1