Merck
191493
Sigma-Aldrich
4-Chloro-1,8-naphthalic anhydride
technical grade
別名:
6-Chloronaphtho[1,8,8a-c,d]pyran-1,3-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H5ClO3
CAS番号:
分子量:
232.62
MDL番号:
グレード
technical grade
mp
202-206 °C (dec.)
SMILES記法
Clc1ccc2C(=O)OC(=O)c3cccc1c23
InChI
1S/C12H5ClO3/c13-9-5-4-8-10-6(9)2-1-3-7(10)11(14)16-12(8)15/h1-5H
InChI Key
UJEUBSWHCGDJQU-UHFFFAOYSA-N