Merck
188786
Sigma-Aldrich
2,4-ジメチルベンジルアルコール
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C6H3CH2OH
CAS番号:
分子量:
136.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.534 (lit.)
bp
120 °C/13 mmHg (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(CO)c(C)c1
InChI
1S/C9H12O/c1-7-3-4-9(6-10)8(2)5-7/h3-5,10H,6H2,1-2H3
InChI Key
QUIMJTKRVOBTQN-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)