Merck
188166
Sigma-Aldrich
3,4-ジヒドロベンズ[a]アントラセン-1(2H)-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H14O
CAS番号:
分子量:
246.30
EC Number:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
mp
113-116 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1CCCc2ccc3cc4ccccc4cc3c12
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)