Merck
187623
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-fluorobenzyl alcohol
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H3(F)CH2OH
CAS番号:
分子量:
160.57
Beilstein:
1938353
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
40-43 °C (lit.)
SMILES記法
OCc1c(F)cccc1Cl
InChI
1S/C7H6ClFO/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-3,10H,4H2
InChI Key
ZZFCUESFXBCRSC-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
187623-VAR:
187623-5G:
187623-BULK:
187623-25G:
試験成績書(COA)