Merck
186902
Sigma-Aldrich
2,6-ジメトキシベンゾニトリル
97%
別名:
2-シアノレソルシノールジメチルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9NO2
CAS番号:
分子量:
163.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
SMILES記法
COc1cccc(OC)c1C#N
InChI
1S/C9H9NO2/c1-11-8-4-3-5-9(12-2)7(8)6-10/h3-5H,1-2H3
InChI Key
XHAHKSSLDJIEDH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)