Merck
186716
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethyl-4-(morpholinomethyl)phenol hydrochloride monohydrate
technical grade
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H19NO2 · HCl · H2O
CAS番号:
分子量:
275.77
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
グレード
technical grade
mp
188-192 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[H].[H]O[H].Cc1cc(CN2CCOCC2)c(C)cc1O
アプリケーション
Precursor to "Ozalid"dyes.