Merck
186597
Sigma-Aldrich
Dimethyl 3-methylglutaconate, mixture of cis and trans
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3O2CCH2C(CH3)=CHCO2CH3
CAS番号:
分子量:
172.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.456 (lit.)
bp
109-110 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)C\C(C)=C\C(=O)OC
InChI
1S/C8H12O4/c1-6(4-7(9)11-2)5-8(10)12-3/h4H,5H2,1-3H3/b6-4+
InChI Key
GBQBEQOEGMZCOH-GQCTYLIASA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
208.4 °F - closed cup
引火点(℃)
98 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)