Merck
183776
Sigma-Aldrich
N-Methyldioctylamine
98%
別名:
N,N-Dioctylmethylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)7]2NCH3
CAS番号:
分子量:
255.48
Beilstein:
1750823
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.4424 (lit.)
bp
162-165 °C/15 mmHg (lit.)
mp
−30.1 °C (lit.)
密度
0.793 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCN(C)CCCCCCCC
InChI
1S/C17H37N/c1-4-6-8-10-12-14-16-18(3)17-15-13-11-9-7-5-2/h4-17H2,1-3H3
InChI Key
YJLYANLCNIKXMG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)