Merck
183202
Sigma-Aldrich
α,α-Diphenyl-γ-butyrolactone
technical grade
別名:
2,2-Diphenylbutyrolactone, 4-Hydroxy-2,2-diphenylbutyric acid γ-lactone, Dihydro-3,3-diphenyl-2(3H)-furanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H14O2
CAS番号:
分子量:
238.28
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
グレード
technical grade
mp
77-79 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1OCCC1(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C16H14O2/c17-15-16(11-12-18-15,13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
InChI Key
IRQJWIUKHLVISG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
183202-BULK:
183202-100G:
183202-25G:
183202-VAR:
183202-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)