Merck
182451
Supelco
ポリスルホン
average Mw 67,000 (Typical), average Mn 20,400 (Typical), pellets, secondary standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[C6H4-4-C(CH3)2C6H4-4-OC6H4-4-SO2C6H4-4-O]n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
secondary standard
形状
pellets
自己発火温度
1022 °F
分子量
average Mn 20,400 (Typical)
average Mw 67,000 (Typical)
密度
1.24 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2.Oc3ccc(cc3)S(=O)(=O)c4ccc(O)cc4
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
電子レンジ用調理器具、電気器具カバ-、手術器具、車載電気部品、プリント回路基板、配管部品。
特徴および利点
優れた耐衝撃性。使用温度上限は160°Cです。極めて高い蒸気殺菌安定性を有しています。電気特性は広い温度および周波数範囲で維持されます。放射線劣化に対する優れた耐性。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)