Merck
178381
Sigma-Aldrich
2′,3′,4′-トリクロロアセトフェノン
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl3C6H2COCH3
CAS番号:
分子量:
223.48
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
mp
59-64 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C8H5Cl3O/c1-4(12)5-2-3-6(9)8(11)7(5)10/h2-3H,1H3
InChI Key
BXJZZJYNVIDEKG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2′,3′,4′-Trichloroacetophenone was used in the effective stimulation of 1,2,3,4-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TeCDD) dechlorination.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
178381-25G:
178381-100G:
178381-VAR:
178381-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Young-Beom Ahn et al.
Environmental toxicology and chemistry, 24(11), 2775-2784 (2006-01-10)
Halogenated coamendments enhanced dechlorination of 31 microM of spiked 1,2,3,4-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TeCDD) and 49 microM of spiked 1,2,3,4-tetrachlorodibenzofuran (TeCDF) in sediments from San Diego Bay (CA, USA) and Tuckerton (NJ, USA). Dechlorination of 1,2,3,4-TeCDD occurred to a greater extent under methanogenic