Merck
176346
Sigma-Aldrich
4-Nitrobenzenediazonium hexafluorophosphate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H4N2PF6
CAS番号:
分子量:
297.09
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
mp
140 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)[N+]#N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)