Merck
16297
Sigma-Aldrich
2-(4-Boc-piperazino)-2-(4-methoxyphenyl)acetic acid
purum, ≥97.0% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Beilstein:
9718382
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
purum
品質水準
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
フォーム
solid
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
COc1ccc(cc1)C(N2CCN(CC2)C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C18H26N2O5/c1-18(2,3)25-17(23)20-11-9-19(10-12-20)15(16(21)22)13-5-7-14(24-4)8-6-13/h5-8,15H,9-12H2,1-4H3,(H,21,22)
InChI Key
DCFDOKBNIXUWKP-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)