Merck
162752
Sigma-Aldrich
Resolve-Al Yb
98%
別名:
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)ytterbium, Yb(tmhd)3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Yb(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)3
CAS番号:
分子量:
722.84
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
165-168 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Yb](O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)