Merck
162744
Sigma-Aldrich
Resolve-Al Ho
98%
別名:
Ho(tmhd)3, Holmium tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ho(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)3
CAS番号:
分子量:
714.73
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
175-180 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)C1=[O][Ho]234([O]=C(C1)C(C)(C)C)[O]=C(CC(=[O]2)C(C)(C)C)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(CC(=[O]3)C(C)(C)C)=[O]4
法的情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)