Merck
15838
Sigma-Aldrich
(R)-4-(Boc-amino)-6-methylheptanoic acid
≥98.0% (TLC)
別名:
Boc-γ-L-dihomo-leucine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H25NO4
CAS番号:
分子量:
259.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.0% (TLC)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)C[C@@H](CCC(O)=O)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C13H25NO4/c1-9(2)8-10(6-7-11(15)16)14-12(17)18-13(3,4)5/h9-10H,6-8H2,1-5H3,(H,14,17)(H,15,16)/t10-/m1/s1
InChI Key
ILHMTULQPDRVLS-SNVBAGLBSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
15838-250MG-F:
15838-1G-F:
15838-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)