Merck
156752
Sigma-Aldrich
2,3-ジクロロアニソール
≥97%
別名:
1,2-ジクロロ-3-メトキシベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl2C6H3OCH3
CAS番号:
分子量:
177.03
Beilstein:
1909166
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97%
形状
solid
mp
31-33 °C (lit.)
SMILES記法
COc1cccc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C7H6Cl2O/c1-10-6-4-2-3-5(8)7(6)9/h2-4H,1H3
InChI Key
HFEASCCDHUVYKU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
The product has been used to develop an analytical method for the determination of biogenic halogenated anisoles in the picogram/m3 range in air.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
156752-100G:
156752-VAR:
156752-BULK:
156752-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
U Führer et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 354(3), 333-343 (1996-01-01)
Halogenated anisoles (methyl-phenyl ethers) appear to be ubiquitous organic trace compounds in the environment. An analytical method is presented for analyzing the altogether 134 congeners of chloro-, bromo- and mixed bromochloro-anisoles on an isomer-specific basis in air. High volume sampling