Merck
15399
Sigma-Aldrich
Boc-Lys(2-Cl-Z)-OH
≥98.0% (T)
別名:
Nα-Boc-Nε-(2-クロロ-Z)-L-リシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H27ClN2O6
CAS番号:
分子量:
414.88
Beilstein:
3598068
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.0% (T)
光学活性
[α]20/D −11±1°, c = 2% in DMF
mp
70-73 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)OCc1ccccc1Cl)C(O)=O
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
固相ペプチド合成に特に適した、保護されたリシン。2-CI-Z保護はZ基より50倍安定しています。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Use of chlorinated benzyloxycarbonyl protecting groups to eliminate N -branching at lysine during solid-phase peptide synthesis.
B W Erickson et al.
Journal of the American Chemical Society, 95(11), 3757-3763 (1973-05-30)