Merck
15288
Sigma-Aldrich
Dimethyl (Boc-amino)malonate
≥95% (HPLC)
別名:
(Boc-amino)malonic acid dimethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3COCONHCH(COOCH3)2
CAS番号:
分子量:
247.25
Beilstein:
2380322
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥95% (HPLC)
屈折率
n20/D 1.444
密度
1.148 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(=O)C(NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC
InChI
1S/C10H17NO6/c1-10(2,3)17-9(14)11-6(7(12)15-4)8(13)16-5/h6H,1-5H3,(H,11,14)
InChI Key
UIQVFHUDWIETEY-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
257.0 °F - closed cup
引火点(℃)
125.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
15288-VAR:
15288-BULK:
15288-1ML:
15288-5ML:
試験成績書(COA)