Merck
152072
Sigma-Aldrich
2-エトキシ-1-エトキシカルボニル-1,2-ジヒドロキノリン
別名:
N-エトキシカルボニル-2-エトキシ-1,2-ジヒドロキノリン, EEDQ, エチル 1,2-ジヒドロ-2-エトキシキノリン-1-カルボキシラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H17NO3
CAS番号:
分子量:
247.29
Beilstein:
533048
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
mp
62-67 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC1C=Cc2ccccc2N1C(=O)OCC
InChI
1S/C14H17NO3/c1-3-17-13-10-9-11-7-5-6-8-12(11)15(13)14(16)18-4-2/h5-10,13H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
GKQLYSROISKDLL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)