Merck
15158
Sigma-Aldrich
Boc-Pen(Mob)-OH
≥98.0% (TLC)
別名:
Boc-S-(4-methoxybenzyl)-L-penicillamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H27NO5S
CAS番号:
分子量:
369.48
Beilstein:
4238286
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (TLC)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
COc1ccc(CSC(C)(C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O)cc1
InChI
1S/C18H27NO5S/c1-17(2,3)24-16(22)19-14(15(20)21)18(4,5)25-11-12-7-9-13(23-6)10-8-12/h7-10,14H,11H2,1-6H3,(H,19,22)(H,20,21)/t14-/m1/s1
InChI Key
NEUHEEDQLRFEIM-CQSZACIVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)